Learn More
Thermo Scientific™ North2South™ Complete Biotin Random Prime Labeling and Detection Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit de détection par chimiluminescence Thermo Scientific™ North2South combine un nouveau substrat ECL pour la péroxydase de raifort (HRP) et des tampons de blocage et d’hybridation optimisés pour garantir des résultats de transfert de Southern cohérents et à haute sensibilité.
Points clés :
- Sensibilité égale ou supérieure à 32P
- Adaptable à de nombreux formats
- Un niveau élevé de sortie de lumière et un faible bruit de fond constant permettent d’obtenir des durées d’exposition très courtes à l’aide de systèmes ou de films de caméras CCD refroidis
- Les tampons prêts à l’emploi et le temps de traitement rapide facilitent le passage de la détection radioactive à la détection chimiluminescente, même pour l’utilisateur novice
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Suffisant pour : 10 réactions de marquage à la biotine (chacune avec 100 ng d’ADN) et 10 transferts sur mini-gels • Kit d’hybridation et de détection chimiluminescentes North2South (réf. 17097), 1 kit • Kit de marquage d’amorce aléatoire à la biotine North2South (réf. 17075), 1 kit |
| Méthode de détection | Chromogène |
| Format | Kit |
| Gamme de produits | North2South |
| Type de produit | Kits de détection et de marquage à la biotine |
| Quantité | Kit de 2 164 ml |