Learn More
Nortriptyline hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Nortriptyline hydrochloride (Desmethylamitriptyline hydrochloride), the main active metabolite of Amitriptyline, is a tricyclic antidepressant used to relieve the symptoms of depression. Nortriptyline hydrochloride is a potent autophagy inhibitor.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Nortriptyline hydrochloride |
| CAS | 894-71-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H22ClN |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Desmethylamitriptyline hydrochlorideDesitriptilina hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 83.33 mg/mL (277.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (23.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CNCC/C=C1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C\13.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 299.84 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?