Learn More
Chlorhydrate de nortriptyline, MP Biomedicals™
Code produit 11402912 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11402912 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11402912 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215355583
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 894-71-3
Formule moléculaire C19H22ClN
Poids moléculaire (g/mol) 299.84
Numéro MDL MFCD00058024
Clé InChI SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nortriptyline hydrochloride, pamelor, allegron, altilev, nortrilen, desmethylamitriptyline hydrochloride, acetexa, psychostyl, sensival, vividyl
CID PubChem 441358
Nom IUPAC chlorure d'hydrogène méthyl(3-{tricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadéca-1(15),3,5,7,11,13-hexaén-2-ylidène}propyl)amine
SMILES [H+].[Cl-].CNCCC=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Nortriptyline Hydrochloride
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Poids de la formule 299.8
Forme physique Plein