Learn More
Nortriptyline N-Éthyle Carbamate, TRC
Code produit 30425894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425894 10 g 10g
30417298 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30425894 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN83690010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16234-88-1
Formule moléculaire C22 H25 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 335.44
Synonyme Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate, Nortriptyline N-Ethyl Carbamate
Nom IUPAC éthyle N-[3-(5,6-dihydrodibenzo[1,2-a :2',1'-d][7]annulen-11-ylidène)propyl]N-méthylcarbamate
SMILES CCOC(=O)N(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C22H25NO2/c1-3-25-22(24)23(2)16-8-13-21-19-11-6-4-9-17(19)14-15-18-10-5-7-12-20(18)21/h4-7,9-13H,3,8,14-16H2,1-2H3
Poids de la formule 335.1885