Learn More
Chlorhydrate de nortropinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11956661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11956661 5 g 5g
11946661 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11956661 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436120050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 25602-68-0 | C7H11NO·ClH | 161.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25602-68-0
Formule moléculaire C7H11NO·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 161.63
Clé InChI MZQWQFWRSDNBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nortropinone hydrochloride, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one hydrochloride, nortropinone hcl, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one hcl, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, hydrochloride, 3-nortropanone hydrochloride, 8-aza-3-oxobicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, nortropinonehydrochloride, c7h11no.clh, 8-azabicyclo 3,2,1 octan-3-one hydrochloride
CID PubChem 13091218
Nom IUPAC 8-azabicyclo[3.2.1]octane-3-one ; Chlorhydrate
SMILES C1CC2CC(=O)CC1N2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Nortropinone hydrochloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 194.7°C to 195.8°C
Couleur Incolore
Analyse élémentaire 49.94 to 54.10% C, 8.32 to 9.02% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Quantité 5 g
Poids de la formule 161.63
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nortropinone hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.