Learn More
Chlorhydrate de nortropinone, TRC
Code produit 30415055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415055 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415055 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN8457501G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nortropinone Hydrochloride
CAS 25602-68-0
Formule moléculaire C7 H11 N O . Cl H
Quantité 1 g
Synonyme Nortropinone HCl
Formule InChI InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H/t5-,6+;
SMILES Cl.O=C1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2
Nom IUPAC (1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 161.63
Poids de la formule 161.0607