Learn More
Chlorhydrate de nortropinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nortropinone Hydrochloride |
| CAS | 25602-68-0 |
| Formule moléculaire | C7 H11 N O . Cl H |
| Quantité | 2 g |
| Synonyme | Nortropinone HCl |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H/t5-,6+; |
| SMILES | Cl.O=C1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2 |
| Nom IUPAC | (1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.63 |
| Poids de la formule | 161.0607 |