Learn More
Chlorhydrate de nortropinone, TRC
Code produit 30425676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425676 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425676 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN845750500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nortropinone Hydrochloride
CAS 25602-68-0
Formule moléculaire C7 H11 N O . Cl H
Quantité 500 mg
Synonyme Nortropinone HCl
Formule InChI InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H/t5-,6+;
SMILES Cl.O=C1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2
Nom IUPAC (1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 161.63
Poids de la formule 161.0607