Learn More
Norverapamil hydrochloride, MedChemExpress
Description
Norverapamil hydrochloride ((±)-Norverapamil hydrochloride), an N-demethylated metabolite of Verapamil, is a L-type calcium channel blocker and a P-glycoprotein (P-gp) function inhibitor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Norverapamil hydrochloride |
| CAS | 67812-42-4 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H37ClN2O4 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | (±)-Norverapamil hydrochlorideD591 hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 50 mg/mL (104.81 mM) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (64.98 mM) |
| SMILES | N#CC(C(C)C)(CCCNCCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 477.04 |
| Afficher plus |