Learn More
Chlorhydrate de noscapine, TRC
Code produit 17991595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17991595 5 g 5g
17922995 1 g 1g
17951595 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17991595 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN8820185G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 912-60-7
Formule moléculaire C22 H23 N O7 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 449.88
Synonyme 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-3-[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-, hydrochloride (1:1), (3S)-, 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-3-(5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-, hydrochloride, [S-(R*,S*)]-, 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-3-[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-, hydrochloride, (3S)- (9CI), Narcotine, hydrochloride (7CI,8CI), 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinoline, 1(3H)-isobenzofuranone deriv., Noscapine hydrochloride, Opianine hydrochloride, l-Narcotine hydrochloride
Nom IUPAC (3S)-6,7-diméthoxy-3-[(5R)-4-méthoxy-6-méthyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinoline-5-yl]-3H-2-benzofuran-1-one ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1ccc2[C@H](OC(=O)c2c1OC)[C@@H]3N(C)CCc4cc5OCOc5c(OC)c34
Spécification
Nom chimique ou matériau Noscapine Hydrochloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C22H23NO7.ClH/c1-23-8-7-11-9-14-20(29-10-28-14)21(27-4)15(11)17(23)18-12-5-6-13(25-2)19(26-3)16(12)22(24)30-18;/h5-6,9,17-18H,7-8,10H2,1-4H3;1H/t17-,18+;/m1./s1
Poids de la formule 449.1241