Learn More
Noscapine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Noscapine |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H23NO7/c1-23-8-7-11-9-14-20(29-10-28-14)21(27-4)15(11)17(23)18-12-5-6-13(25-2)19(26-3)16(12)22(24)30-18/h5-6,9,17-18H,7-8,10H2,1-4H3/t17-,18+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 413.1475 |