Learn More
Thermo Scientific™ NotI (10 U/μL)
Code produit 10640081 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 500 unités
300 U
500 unités
Conditionnement:
1500 unités
300 unités
500 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10640081 1 500 unités 1500 unités
10440240 500 unités 500 unités
10793911 300 U 300 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10640081 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER0592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00€
    267.65€ / 1500 pièces
    Économisez 40.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
L'enzyme de restriction NotI reconnaît les sites GC^GGCCGC et coupe le mieux à 37 °C dans un tampon O (Isoschizomères : CciNI).
ADN Ad2 digéré avec Notl, 0,7 % d’agarose, 7 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'..G C▵G G C C G C...3'
3'..C G C C G G▵C G...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
  • Tampon O 1X : Tris-HCl 50 mM (pH 7,5 à 37°C), MgCl2 10 mM, NaCl 100 mM et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • Notl est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 20 mM (pH 7,8 à 25°C), NaCl 100 mM, EDTA 0,1 mM, DTT 1 mM, Triton X-100 0,02 %, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
  • Après une digestion en excès de 50 fois avec NotI, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • v
  • CpG : chevauchement complet ; blocage
  • EcoKI : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • EcoBI : ne se chevauche jamais —aucun effet
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Au moins 5 unités de l’enzyme sont nécessaires pour la digestion complète d’1 μg d’ADN d’adénovirus-2 intégré à de l’agarose en 16 heures
Extrémités compatibles :
  • Bsp120I, CfrI, Eco52I
Remarque :
Dosé à l’aide de l’ADN plasmide pTZ19RJL2 digéré avec BseLI. Les plasmides superenroulés peuvent nécessiter jusqu’à 5 fois plus de Notl pour une digestion complète que les ADN linéaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, Non sensible à la méthylation de Dam, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes Not I
Tampon compatible Tampon 10X O
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 1 500 unités
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel