Learn More
Notoginsenoside Ft1, MedChemExpress
Code produit 16449188
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449188 10 mg
16441598 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16449188 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0910
MedChemExpress Notoginsenoside Ft1 is a saponin isolated from Panax notoginseng; stimulator of angiogenesis.
Notoginsenoside Ft1 is a saponin isolated from Panax notoginseng
Spécification
Nom chimique ou matériau Notoginsenoside Ft1
CAS 155683-00-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C47H80O17
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 6.67 mg/mL (7.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]([C@@]12C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@]([C@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC2)([H])[C@]3(CC[C@@H]4O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]5O)([H])[C@@H]5O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O)C
Poids moléculaire (g/mol) 917.13
Poids de la formule 917.13
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid