Learn More
Micronova™ Nettoyant pour sols NovaClean™ AFX
Code produit 16255172 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (impérial):
1 gal.
Conditionnement:
4 bouteilles
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (impérial) Conditionnement
16255172 1 gal. 4 bouteilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16255172 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur NC10G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    310.02€ / 4 pièces
    Économisez 30.98€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Détergent concentré et polyvalent pour salle blanche conçu pour une utilisation entre les applications de désinfectants et pour l’élimination des résidus. Exempt d’ions mobiles, cette formule est efficace sur la plupart des surfaces, y compris pour les revêtements de sol conducteurs et les applications de semi-conducteurs.
Le nettoyant pour sol micronova NovaClean™ est un détergent tout usage pour salle blanche avec une filtration fine et une pureté qui sont idéales pour les industries pharmaceutique et biotechnologique. NovaClean AFX (NC10-G) est une formulation sans amines, particulièrement adaptée aux applications de semi-conducteurs.
  • Détergent concentré pour salle blanche
  • Efficace sur la plupart des surfaces, y compris les applications conductrices de semi-conducteurs
  • Idéal pour les applications biotechnologiques et pharmaceutiques
  • Ne génère pas de charge statique et n’affecte pas l’efficacité des revêtements de sol conducteurs
  • Fournit 60 à 128 gallons de solution de nettoyage par récipient de 1 gallon
  • Sans ions mobiles
  • Filtré à 0,1 micron
  • Faible teneur en ions ; faible teneur en sodium et en potassium
  • Faibles niveaux de résidus non volatils
  • Biodégradable
  • Rinçage facile
Spécification
Stérilité Non stériles
Aspect Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Contenu et stockage Conserver à température ambiante. Éviter une exposition directe à la lumière du soleil.
À utiliser avec (application) Détergent filtré pour salles blanches à usage général, rinçage à l’eau
Matériau Surfactant à faible teneur en ions, filtré à 0,1 micron, sans amines
Volume (impérial) 1 gal.
Volume (métrique) 3,8 L