Learn More
Micronova™ Nettoyant pour vitres et laboratoires NovaClean™
BIOPHARMA
Code produit 11962475 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (impérial):
1 gal.
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (impérial) Conditionnement
11962475 1 gal. 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11962475 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur NC2G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.00€
    249.90€ / 4 pièces
    Économisez 41.10€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Détergent pour les postes de travail et le verre
Le nettoyant verre & laboratoire Micronova NovaClean™ est un détergent à faible teneur en ions, conçu pour être utilisé sur les stations de travail en salle blanche, les paillasses à flux laminaire, les surfaces en acrylique et les surfaces peintes.
  • Surfactant pour salle blanche prêt à l’emploi
  • Filtré à 0,1 micron
  • Ions mobiles faibles
  • Faibles niveaux de résidus non volatils
  • Peut être appliqué directement sur une gamme de surfaces
  • Fonctionne bien avec le verre, l’acier inox, l’époxy, l’acrylique et les rideaux en vinyle
  • Idéal pour les revêtements de sol conducteurs
  • Disponible en flacon pulvérisateur de 1 quart de gallon et en flacon de recharge de 1 gallon
  • Biodégradable
  • Rinçage facile
Spécification
Type de produit Surfactant à faible teneur en ions filtré à 0,1 μ
Color-coded Non
Forme Liquide
Type de poignée Aucune
pH 7.1
Gamme de produits NovaClean
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Aspect transparent
Autoclavable Non autoclavable
Point d’ébullition 99 °C (210,2 °F)
Instructions d’entretien Évitez de respirer de la vapeur ou de la brume et assurez-vous d’une ventilation adéquate lors de l’utilisation.
Certifications/Conformité ISO Installation certifiée 9001 ; Certificat d’analyse
Couleur Transparent
Type de conteneur Bouteilles de 1 gal
Contenu et stockage Conserver à température ambiante. Éviter une exposition directe à la lumière du soleil.
Densité 1,025 g/mL à 25 °C
Dimensions (L x l x H) 6 x 6 x 12 in
Jetable Réutilisable
Filtré À filtre
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Détergent filtré prêt à l’emploi pour salle blanche, sans ions mobiles, rinçage facile
À utiliser avec (équipement) Serpillères et seaux ou lingettes et éponge
Hauteur (impériale) 12 in
Hauteur (métrique) 30.48 cm
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 15.24 cm
Point de fusion 0 °C (32 °F)
Conditionnement 4 bouteilles par caisse doublée en poly
Quantité 4/Pk.
Résistant à Le produit est chimiquement stable. Dans des conditions normales de stockage et d’utilisation, les réactions dangereuses ne se produiront pas.
Dimensions 13 x 13 x 13 in
Tension de vapeur 2,3 kPa (17,1 mmHg)
Volume (impérial) 1 gal.
Volume (métrique) 3.79 L
Largeur (impériale) 15,24 cm
Largeur (métrique) 15.24 cm