Learn More
Micronova™ Nettoyant pour salles blanches NovaHol™
BIOPHARMA
Code produit 11982475 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (impérial):
1 gal.
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (impérial) Conditionnement
11982475 1 gal. 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11982475 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur NH1G
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ce détergent prêt à l'emploi, à séchage rapide et à faible teneur en ions, enrichi en alcool isopropylique, est idéal pour les surfaces de salles blanches en verre, acrylique et acier inoxydable. Disponible en flacon vaporisateur de 1 quart de gallon et en bouteille de 1 gallon facile à utiliser.
Le nettoyant pour salles blanches Micronova NovaHol™ pour salles blanches est conçu avec un taux d’évaporation élevé, qui permet de l’appliquer directement sur une variété de surfaces, notamment le verre, l’acrylique, les rideaux en vinyle, les murs souples et l’acier inoxydable. Cette formule peut être utilisée sur des surfaces en vinyle et en plastique grâce à sa faible teneur en alcool isopropylique.
  • Surfactant pour salle blanche prêt à l’emploi
  • Formule à séchage rapide avec de l’alcool isopropylique ajouté
  • Taux d’évaporation élevé
  • Idéal pour les revêtements de sol conducteurs
  • Compatible avec l’époxy
  • Peut être appliqué directement sur une gamme de surfaces
  • Produit parfaitement adapté à une utilisation sur des surfaces en verre, en acrylique et en acier inoxydable dans des salles blanches
  • Disponible en flacon pulvérisateur de 1 quart de gallon et en flacon de recharge de 1 gallon
  • Filtré à 0,1 micron
  • Ions mobiles faibles
  • Faible teneur en résidus non volatils
  • Biodégradable
  • Rinçage facile
Spécification
Type de produit Tensioactif à faible ionisation filtré (0,1 μ )
Color-coded Non
Forme Liquide transparent
Type de poignée Aucune
Gamme de produits NovaClean
Scent Parfum régulier
Stérilité Non stériles
Aspect Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Point d’ébullition Point d'éclair : 25,6 °C (78,1 °F)
Instructions d’entretien Il est impératif d'utiliser des gants en matériau imperméable et résistant au produit/à la substance/à la préparation. Lors de l'utilisation, assurez-vous d'une bonne ventilation/évacuation de l'air sur le lieu de travail et empêchez la formation d'aérosols.
Certifications/Conformité ISO Installation certifiée 9001, NSF Classé A1, certificat d'analyse
Couleur Transparent
Composition Détergent, alcool isopropylique
Concentration 0.24
Type de conteneur Bouteille de recharge de 1 gallon
Contenu et stockage Conserver dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des matières oxydantes et des sources de chaleur. Conserver dans l'emballage d'origine et bien refermer après usage.
Densité 0,8 à 20 °C (68 °F)
Dimensions (L x l x H) 6 x 6 x 12 in (15,24 x 15,24 x 30,48 cm)
Jetable Usage unique
Filtré À filtre
Inflammable Oui
À utiliser avec (application) Idéal pour le nettoyage du verre, de l'acrylique, des rideaux en vinyle et des surfaces en acier inoxydable pour les salles blanches et les environnements contrôlés.
À utiliser avec (équipement) Utilisé pour recharger le NH1-Q : NovaHol Flacon pulvérisateur d'un quart
Hauteur (impériale) 12 in
Hauteur (métrique) 30.48 cm
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 15.24 cm
Conditionnement Étui doublé en polyéthylène
Quantité 4/Cs.
Résistant à Chimique
Dimensions 13 x 12,5 in (L x H)
Solubilité Entièrement miscible
Tension de vapeur 33 mmHg à 20 °C
Volume (impérial) 1 gal.
Volume (métrique) 3785.41 mL
Poids (impériale) 8.34 lb.
Poids (métrique) 3.79 kg
Largeur (impériale) 15,24 cm
Largeur (métrique) 15.24 cm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NovaHol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol