Description
Requires
Structure MH-1, MHC-1 ou QDMH-1 avec manche SSU
Les serpillières à franges irradiées Micronova NovaKnit™ sont des serpillières absorbantes et à maillage tubulaire destinées au nettoyage et à l’absorption de liquides dans les environnements contrôlés et critiques. Disponibles en polyester 100 % micro-denier, en polyester standard 100 %, ou en mélange à 75 % de polyester 25 % de nylon pour les applications qui nécessitent un plus fort pouvoir absorbant.
- Serpillière pour sols à maillage tubulaire et robustes irradiées
- Pour le nettoyage et le prélèvement de liquides dans les environnements contrôlés
- Les franges striées sont peu pelucheuses et très absorbantes
- Fibres recourbées sans bords exposés
- Construction solide et tissu durable
- Polyester 100 % micro-denier, polyester standard 100 %, ou mélange à 75 % de polyester 25 % de nylon pour un plus fort pouvoir absorbant
- Plus absorbantes et durables que les serpillères à franges traditionnelles pour salles blanches
- À utiliser avec la poignée MH-1 ou
- la poignée en acier inox SSU via l’adaptateur QDMH-1
- Irradiation aux rayons gamma pour les zones et équipements aseptiques
- Résistent aux désinfectants puissants
- Lavable pour réutilisation
- Autoclavables
Informations sur la commande
Manche MH-1 MicroMop ou adaptateur QDMH-1 MicroMop et manche de la série SSU également vendus séparément.
Spécification
Spécification
| Dimensions | 38,1 x 17,8 cm (15 x 7 in) |
| Type de produit | Serpillière à franges |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 15 po |
| Stérilité | Stérile |
| Longueur (métrique) | 38,1 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Largeur (métrique) | 17,8 cm |
| Largeur (impériale) | 7 po |
| Résistant à | Produits chimiques |
| Show More |