Learn More
Micronova™ Serpillière à franges NovaKnit™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 13198715 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
Polyester
Capacité:
12 oz
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 13198715
Marque: Micronova™ MP523112W
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Structure MH ou MHC, ou structure QDMH avec poignée SSU
Serpillière à franges à maillage tubulaire robuste et absorbante, pour le nettoyage et l’absorption de liquides dans les environnements contrôlés et critiques. Disponibles avec une variété de tissus durables et réutilisables.
Les serpillières à franges Micronova NovaKnit™ offrent des stries uniques et des fibres recourbées, pour une serpillière peu pelucheuse et très absorbante. Disponibles en polyester 100 % ou en mélange à 75 % de 25 % de nylon pour les applications qui nécessitent un plus fort pouvoir absorbant.
  • Serpillière pour sols à maillage tubulaire et robuste
  • Pour le nettoyage et le prélèvement de liquides dans les environnements contrôlés
  • Les franges striées sont peu pelucheuses et très absorbantes
  • Fibres recourbées sans bords exposés
  • Construction solide et tissu durable
    • 100 % polyester, ou mélange à 75 % de polyester et 25 % de nylon
  • Plus absorbantes et durables que les serpillères à franges traditionnelles pour salles blanches
  • À utiliser avec la poignée MH-1 ou la poignée en acier inox SSU via l’adaptateur QDMH-1
  • Résistent aux désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Informations sur la commande
Manche MH-1 MicroMop ou adaptateur QDMH-1 MicroMop et manche de la série SSU également vendus séparément.
Spécification
Dimensions 38,1 x 17,8 cm (15 x 7 in)
Type de produit Serpillière à franges
Couleur Blanc
Capacité 12 oz
Longueur (impériale) 15 po
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 38,1 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 17,8 cm
Largeur (impériale) 7 po
Résistant à Produits chimiques
Jetable Non
Quantité 24/boîte
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (équipement) Manche pour serpillère MH-1 ou fixé au manche en acier inox universel avec l’adaptateur Micronova QDMH-1
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des sols dans les salles blanches et les environnements contrôlés
Color-coded No
Matériau Polyester