Learn More
Micronova™ Serpillière à auto-essorage NovaMop™
Code produit 15880510 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in)
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15880510 45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in) 1 pièce
15870510 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15880510 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur QPNMSW18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Requires
SnapMop ou PocketMop, poignées STAH ou STAEH
Adaptateur de balai en polypropylène auto-essoreur avec 360°° Pivotant pour une utilisation sur les sols, les murs et les plafonds de la salle blanche. Conçu pour être utilisé avec SnapMop™ et PocketMop™ série de balais à tête plate et se connecte directement aux manches filetés de longueur fixe ou extensible de la série STA.
La serpillière à auto-essorage Micronova NovaMop™ est un adaptateur pour serpillière à tête plate conçu en polypropylène léger avec des supports en acier inox électropoli et doté d’un joint pivotant qui permet une rotation à 360° de la tête de la serpillière.
  • Adaptateur pour serpillière à auto-essorage avec joint pivotant à avec 360°
  • Fabriqué en polypropylène et en acier inox électropoli
  • À utiliser avec les serpillières à tête plate SnapMop ou PocketMop
  • Se raccorde directement aux poignées filetées à longueur fixe ou extensibles STA
  • Peut être utilisé avec les poignées en acier inox SSU avec l’ajout de l’adaptateur fileté de type ACME SSA-3
  • Résistant aux produits chimiques de nettoyage et aux désinfectants courants
  • Largeurs disponibles : 14 et 18 pouces
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in)
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 18 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 45,7 cm
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 57,2 cm
Hauteur (impériale) 22,5 in
Largeur (métrique) 10,2 cm
Largeur (impériale) 4 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Usage unique
Quantité 1 de chaque
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (équipement) Têtes de serpillère à franges amovibles SnapMop, M-Zone FlatMop et PocketMop
Description Adaptateur de serpillère auto-essorant en polypropylène avec action pivotante
À utiliser avec (application) Serpillière à auto-essorage pour sols, murs et plafonds dans les environnements contrôlés
Matériau Polyéthylène, Acier inox électropoli