Learn More
Micronova NovaSat™ Système de recharge pour balais
Code produit 30533185 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30533185 3 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533185 Fournisseur Micronova Code fournisseur NSCT16
Expédition estimée: 22-12-2026
Conçu pour une pré-saturation rapide et efficace de la serpillière, avec réduction et récupération simultanées.
  • Avec deux options de taille, le système peut être utilisé soit pour le nettoyage de la pièce (16 in, 40 cm de largeur), soit pour le nettoyage de la hotte (9 in, 26 cm de largeur).
  • Le plateau de chargement léger et polyvalent est conçu pour de multiples configurations dans les petits espaces de nettoyage
  • Utiliser avec le Slim-T Seau et chariot modulaire (NSMC-16) ou BucketBinder™ Système (NSBB-16) pour le nettoyage mobile
  • Construction monobloc durable en polypropylène
  • Bac à double fonction pour la saturation de la serpillière et l'élimination du liquide en excès
  • Élimine et renvoie l'excédent de liquide dans le réservoir de liquide/serpillière.
  • Contient jusqu'à trois litres de désinfectant, mais peut fonctionner avec seulement un litre.
  • Jusqu'à quatre serpillères saturées simultanément en moins de deux minutes
Spécification
Type de produit Chariot de saturation des têtes de balai-serpillère
Capacité (métrique) 3 l
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Couleur Noir
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Système de recharge
À utiliser avec (équipement) NSMC-16 (Cartouche)
Hauteur (impériale) avec bouchon 5,5 in
Hauteur (métrique) 14 cm
Longueur (impériale) 20 in
Longueur (métrique) 50.8 cm
Quantité 1 de chaque
Forme Rectangulaire
Stérilité Non stérile
Largeur (impériale) 16 in
Largeur (métrique) 16 in