Learn More
Invitrogen™ Novax™ 10 à 20 %, Tricine, 1,0 mm, mini-gels de protéines
Code produit 12090106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Conditionnement
12090106 10 puits -
12000116 12 puits 10 pièces
12010116 15 puits 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12090106 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EC6625BOX
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
Les références des gels se réfèrent à une seule boîte. Une boîte contient 10 gels.
Les gels de Tricine Invitrogen Novex assurent la séparation des protéines à faible poids moléculaire et des peptides. Dans ce système, la tricine remplace la glycine dans le tampon de charge, ce qui se traduit par un chargement et déchargement plus efficace des protéines à faible poids moléculaire et une résolution supérieure des peptides de plus petite taille.
Les gels de Tricine Invitrogen Novex assurent la séparation des protéines à faible poids moléculaire et des peptides. Le système de Tricine est une modification du système de tampon discontinu Tris-Glycine mis au point par Schaegger et von Jagow (Schaegger et von Jagow, 1987) spécifiquement pour la résolution des protéines et peptides à faible poids moléculaire. Dans ce système, la tricine remplace la glycine dans le tampon de migration, ce qui se traduit par un chargement et déchargement plus efficace des protéines à faible poids moléculaire et une résolution supérieure des peptides de plus petite taille.
Caractéristiques des gels de protéines tricine Novex :
• Une meilleure résolution des protéines avec des poids moléculaires aussi faibles que 2 kDa
• Meilleure compatibilité avec le séquençage direct des protéines après le transfert vers le PVDF
• Modification minimisée des protéines en raison du pH plus faible du système tampon de Tricine
Formulation
Les gels Tricine Invitrogen sont fabriqués avec des réactifs de pureté élevée, ayant fait l’objet d’un contrôle qualité strict : Base tris, HCl, acrylamide, bis-acrylamique, TEMED, APS et eau fortement purifiée. Nos gels de Tricine comprennent un gel empilable à 4 % et ne contiennent pas de SDS. Le système de Tricine nécessite du SDS dans les tampons d’échantillonnage et de charge pour obtenir des résultats optimaux.
Choisissez le gel de Tricine adapté à votre séparation de protéines
Les gels de Tricine Invitrogen sont disponibles dans trois concentrations de polyacrylamide de 10 %, 16 % et un gradient de 10–20 %. Sélectionnez l’un de nos nombreux formats de puits, notamment 10, 12 et 15 puits. Les gels Tricine sont formulés pour dénaturer les applications d’électrophorèse de gel. Pour une préparation optimale des échantillons, nous recommandons le tampon d’échantillon de Tricine SDS (LC1676) et, pour une séparation optimale, utilisez le tampon de migration de Tricine SDS (LC1675).
Pour le transfert des protéines vers une membrane, nous vous recommandons d’utiliser le tampon de transfert Tris-glycine Novex (LC3675) en cas de transfert humide classique à l’aide du module de transfert XCell II (EI9051) ou du mini-module de transfert (B1000). Vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pourcentage de gel 10 à 20%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Tricine
Applications recommandées Dénaturant
Volume de chargement des échantillons Jusqu’à 25 µl
Plage de séparation 2,5 à 200 kDa
Type de séparation Dénaturant
Puits 10 puits
Mode de séparation Poids moléculaire
Quantité 10 gels/boîte
Conditions d’expédition Glace humide
Conditions de stockage À stocker entre 2° et 8°C. Ne pas congeler.
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Gamme de produits Novex
À utiliser avec (équipement) Mini-cuve à gel Mini Gel Tank