Learn More
Invitrogen™ Agent réducteur d’échantillons Bolt™ 10X
Code produit 13296499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μl
10 ml
Conditionnement:
10mL
250µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13296499 10 ml 10mL
13256499 250 μl 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13296499 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B0009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.00€
    68.65€ / 10mL
    Économisez 10.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
500mM dithiothreitol (DTT)
Optimisée pour une utilisation avec les gels Bolt™ Bis-Tris Plus et disponible en divers formats.
  • Les gels Bolt™ Bis-Tris Plus sont des gels de polyacrymalide prémoulés conçus pour une séparation optimale de protéines de petite et moyenne dimension dans des conditions de dénaturation
  • Semblables aux gels NuPAGE™ Bis-Tris, les gels Bolt™ Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques
  • Les gels Bolt™ sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle
  • Utilisez également les gels Bolt™ pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines
  • Les gels sont disponibles en quatre types de gel et plusieurs formats de puits
  • Une cuve à gel mini est nécessaire pour utiliser tous les gels Bolt™
  • Les durées de migration peuvent varier en fonction du type de tampon de migration utilisé
  • Stocker de 2°C à 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage L’agent réducteur d’échantillons (10X) contient 500 mM de dithiothréitol (DTT).
Conserver entre 2°C et 8°C.
Concentration 10X, 500 mM
Forme Liquide
Formule 500 mM de dithiothréitol (DTT)
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus
Quantité 10 ml
Type de réactif Agent réducteur
Gamme de produits Bolt
Type de produit Agent réducteur d’échantillons
À utiliser avec (équipement) Boulon