Learn More
Invitrogen™ Novex™ 18%, Tris-Glycine, 1.0 mm, Mini Protein Gel, 10 well
Separation Range: 6 to 40 kd; Separation Type: Denaturing, Native; For Use With: Mini Gel Systems
Marque: Invitrogen™ EC6505BOX
Includes: One box of 10 gels
Description
This product is being replaced by Catalog number XP00180BOX and will no longer be available after May 31, 2016.
Gels Novex™ Tris-Glycine• Gels pré-coulés basés sur le système LaemmLi
• Ne contient pas de SDS et peut donc être utilisé avec des protéines natives ou dénaturantes
• Gels Novex™ Tris-Glycine 10 puits
Informations sur la commande
Shipping Condition: Wet Ice
Spécification
| 18% | |
| Tris-Glycine | |
| 6 to 40 kd | |
| 10-well | |
| 8 cm | |
| 8 cm |
| Mini | |
| Protein | |
| Denaturing, Native | |
| Each | |
| 8 cm | |
| 8 cm |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.