Learn More
Invitrogen™ Novex™ Value™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 to 20%, 1.0 mm, 15-well
Description
Includes
20 gels prémoulés
Caractéristiques des gels Novex Value :
- Excellent rapport qualité-prix et performances
- Conditions de migration rapide : séparez rapidement vos protéines en moins de 60 minutes en utilisant une tension constante
- Durée de conservation améliorée : stockez les gels pendant au moins 12 mois à 4°C
- Possibilité d’utilisation pour des essais impliquant des protéines natives et dénaturantes
Garantie
Jusqu’à 12 mois
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8°C). Durée de conservation : jusqu’à 12 mois selon le type de gel. |
| Description | Gels Value Tris-Glycine à 4-20%, 1,0 mm, 15 puits, boîte de 20 |
| Pourcentage de gel | 4 à 20% |
| Dimensions de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Type de gel | Tris-Glycine |
| Applications recommandées | Dénaturation, natif |
| Volume de chargement des échantillons | jusqu’à 15 µl |
| Séparation de | Protéine |
| Plage de séparation | 20 à 200 kDa |
| Afficher plus |