Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 to 20%, 1.0 mm, 1-well
Code produit 12065675
Change view
Click to view available options
Quantité:
À l’unité
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12065675 À l’unité 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12065675 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EC6021BOX
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Une boîte de 10 gels
Plage de séparation : 20 à 200 kd ; Type de séparation : Dénaturation, native ; À utiliser avec : Mini-cuve à gel, XCell SureLock Mini
  • Permettent la séparation reproductible d’un vaste échantillon de protéines en bandes bien définies.
  • Conditionnement individuel de gels pour une expérimentation optimale
  • Compatible avec la plupart des étalons de protéines ; utilisable pour les dosages de protéines natifs et dénaturants
  • Pour des résultats optimaux, la plupart des gels Novex Tris-Glycine doivent être conservés à une température de 4°C et utilisés dans un délai de 8 semaines à compter de la date d’achat
  • Traitez les protéines sous une forme native ou dénaturée
  • Ne contiennent pas de SDS ; ils peuvent être utilisés pour traiter les protéines sous une forme native ou dénaturée.
Volume de chargement des échantillons : 700 μl ; puits 1D
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Une boîte contient 10 gels.Conserver au réfrigérateur (2–8°C).Ne pas congeler.La durée de conservation est de 8 semaines.
Pourcentage de gel 4 à 20%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Tris-Glycine
Volume de chargement des échantillons 700 µlitres
Séparation de Protéine
Plage de séparation 20 à 200 kDa
Type de séparation Dénaturation, natif
Puits 1 puits
Mode de séparation Poids moléculaire
Quantité À l’unité
Conditions d’expédition Glace humide
Épaisseur 1,0 mm
Modèle de puits Puits 1D
Longueur (métrique) 8 cm
Longueur (métrique) globale 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) du gel 8 cm
Gamme de produits Novex
Type de produit Page de gradient
À utiliser avec (équipement) Mini-cuve à gel Mini Gel Tank
System Type Novex™