Learn More
Novex™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 4 to 20%, 1.0 mm
Code produit 15752312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
12 + 2 puits
12 + 2 puits, avec adaptateurs
20 puits
20 puits, avec adaptateurs
26 puits
26 puits, avec adaptateurs
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Conditionnement
15752312 26 puits, avec adaptateurs 1 pièce
15740778 12 + 2 puits 10 pièces
16386585 12 + 2 puits, avec adaptateurs 10 pièces
15864983 20 puits 10 pièces
15874983 20 puits, avec adaptateurs 10 pièces
15785973 26 puits 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15752312 Fournisseur Novex™ Code fournisseur WXP42026BOXA
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Adaptateurs pour cellule BioRad Criterion
Les gels de protéines Tris-Glycine Plus Midi Novex sont des gels de polyacrylamide améliorés pour l’électrophorèse des protéines classique selon Laemmli, une technologie qui permet l’utilisation de tampons de migration et d’échantillons de Laemmli.
Les gels de protéines Novex Tris-Glycine Plus Midi sont des gels de polyacrylamide améliorés pour l’électrophorèse des protéines classique selon Laemmli, une technologie qui permet l’utilisation de tampons de migration et d’échantillons de Laemmli. Les gels permettent des séparations reproductibles d’une vaste plage de protéines en bandes bien définies. Les gels Novex Tris-Glycine Plus Midi sont épais de 1,0 mm, les gels de plus grand format (8 cm x 13 cm) sont conçus pour un meilleur débit d’électrophorèse des échantillons de protéines.
Caractéristiques des gels Novex Tris-Glycine Plus :
Durée de conservation améliorée—stockage de gels pendant une durée maximale de 12 mois à 4Cflexibilitéutilisation°C
Flexibilité—utilisation pour les dosages de protéines natifs et dénaturants
Conditions de migration rapide—séparez rapidement vos protéines en moins de 60 minutes en utilisant une tension constante
Choisissez le format de gel adapté à vos expériences
Les gels Tris-Glycine Plus Midi Novex sont disponibles en une variété de concentrations fixes de 10 % et 12 %, et de gradients dans des plages de 4 à 12 %, 4 à 20 % et 8 à 16 %. Choisissez parmi nos nombreux formats de puits, notamment 12 + 2, 20 et 26 puits.
Migration de vos protéines sous forme native ou dénaturée
Les gels Tris-Glycine Plus Novex ne contiennent pas de SDS et peuvent donc être utilisés pour séparer les protéines sous forme native ou dénaturée. Pour les protéines dénaturées, nous recommandons l’utilisation d’un tampon d’échantillon Tris-glycine SDS Novex (LC2676) et d’un tampon de charge Tris-glycine SDS Novex (LC26754). Pour les protéines natives, nous recommandons l’utilisation d’un tampon d’échantillon natif Tris-glycine Novex (LC2673) et d’un tampon de charge natif Tris-glycine Novex (LC2672). Les gels peuvent être appliqués en utilisant notre cellule midi XCell4 SureLock (WR0100) ou, de manière plus pratique, la cellule Bio-Rad Criterion à l’aide de nos adaptateurs (WA0999).
Pour transférer des protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de transfert Tris-glycine Novex (LC3675) lors d’un transfert humide traditionnel. Vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Recommended Storage
Store in refrigerator (2-8°C). Do not freeze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Adaptateurs Adaptateurs inclus
Pourcentage de gel 4 à 20%
Dimensions de gel Midi
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Tris-Glycine Plus
Volume de chargement des échantillons Jusqu’à 15 µl
Plage de séparation 20 à 200 kDa
Type de séparation Dénaturation, natif
Puits 26 puits, avec adaptateurs
Mode de séparation Poids moléculaire
Quantité 10 gels/boîte
Conditions d’expédition Glace humide
Conditions de stockage À stocker entre 2° et 8°C. Ne pas congeler.
Longueur (métrique) 13 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Gamme de produits Novex
À utiliser avec (équipement) Cellule Bio-Rad Criterion