Learn More
Novex™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 4 to 20%, 1.0 mm
Description
Includes
Adaptateurs pour cellule BioRad Criterion
Les gels de protéines Novex Tris-Glycine Plus Midi sont des gels de polyacrylamide améliorés pour l’électrophorèse des protéines classique selon Laemmli, une technologie qui permet l’utilisation de tampons de migration et d’échantillons de Laemmli. Les gels permettent des séparations reproductibles d’une vaste plage de protéines en bandes bien définies. Les gels Novex Tris-Glycine Plus Midi sont épais de 1,0 mm, les gels de plus grand format (8 cm x 13 cm) sont conçus pour un meilleur débit d’électrophorèse des échantillons de protéines.
Caractéristiques des gels Tris-glycine Plus Novex :
Meilleure durée de conservation : conservez des gels jusqu’à 6-7 mois à 4°C
Flexibilité : pour des dosages impliquant des protéines natives et dénaturantes
Conditions de migration rapide : séparez vos protéines en moins de 60 minutes en utilisant une tension constante
Le choix du format de gel le mieux adapté à vos expériences
Les gels midi Tris-glycine Plus Novex sont proposés en concentrations fixes de 10 % et 12 %, ainsi qu’à des concentrations de gradient de 4 à 12 %, 4 à 20 % et 8 à 16 %. Choisissez parmi nos nombreux formats de puits, notamment 12 + 2, 20 et 26 puits.
Migration de vos protéines sous forme native ou dénaturée
Les gels Novex Tris-Glycine Plus ne contiennent pas de SDS et peuvent donc être utilisés pour séparer les protéines sous forme native ou dénaturée. Pour les protéines dénaturées, nous recommandons l’utilisation d’un tampon d’échantillon Tris-glycine SDS Novex (LC2676) et d’un tampon de migration Tris-glycine SDS Novex (LC26754). Pour les protéines natives, nous recommandons l’utilisation d’un tampon d’échantillon natif Tris-glycine Novex (LC2673) et d’un tampon de migration natif Tris-glycine Novex (LC2672). Les gels peuvent être appliqués en utilisant notre cellule midi XCell4 SureLock (WR0100) ou, de manière plus pratique, la cellule Bio-Rad Criterion à l’aide de nos adaptateurs (WA0999).
Pour transférer des protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de transfert Tris-glycine Novex (LC3675) lors d’un transfert humide traditionnel. Vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Recommended Storage
Store in refrigerator (2-8°C). Do not freeze.
Spécification
Spécification
| Adaptateurs | Adaptateurs inclus |
| Pourcentage de gel | 4 à 20% |
| Dimensions de gel | Midi |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Type de gel | Tris-Glycine Plus |
| Volume de chargement des échantillons | Jusqu’à 25 µl |
| Plage de séparation | 20 à 200 kDa |
| Type de séparation | Dénaturation, natif |
| Puits | 20 puits, avec adaptateurs |
| Mode de séparation | Poids moléculaire |
| Afficher plus |