Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 to 20%, 1.0 mm, 2D-well
Description
Includes
Une boîte de 10 gels
- Permettent la séparation reproductible d’un vaste échantillon de protéines en bandes bien définies.
- Conditionnement individuel de gels pour une expérimentation optimale
- Compatible avec la plupart des étalons de protéines ; utilisable pour les dosages de protéines natifs et dénaturants
- Pour des résultats optimaux, la plupart des gels Tris-Glycine Novex doivent être conservés à 4°C et utilisés dans un délai de huit semaines à compter de la date d’achat
- Traitez les protéines sous une forme native ou dénaturée
- Ne contiennent pas de SDS ; ils peuvent être utilisés pour traiter les protéines sous une forme native ou dénaturée.
Électrophorèse sur gel 2D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | One box contains 10 gels. Store in refrigerator (2–8°C). Shelf life up to 70 days. |
| Pourcentage de gel | 4 à 20% |
| Dimensions de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Type de gel | Tris-Glycine |
| Séparation de | Protéine |
| Plage de séparation | 20 à 200 kDa |
| Type de séparation | Dénaturation, natif |
| Puits | Puits 2D |
| Mode de séparation | Poids moléculaire |
| Afficher plus |