Learn More
Invitrogen™ Tampon d’échantillon LDS Bolt™ 4X
Code produit 13286499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
250 ml
Conditionnement:
10mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13286499 250 ml 250mL
13276499 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13286499 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B0008
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
sulfate de dodécyle de lithium (LDS) à pH 8,4.
Optimisée pour une utilisation avec les gels Bis-Tris Plus Bolt™ et disponible en divers formats
Les tampons Novex™ Bolt™ et les agents de réduction des échantillons sont optimisés afin de pouvoir être utilisés avec les gels Bolt Bis-Tris Plus. Ils sont proposés dans différents formats.
À propos des gels Bolt™ Bis-Tris Plus
Les gels Bolt™ Bis-Tris Plus sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale de vos protéines de petite et moyenne dimension dans des conditions de dénaturation. Semblables aux gels NuPAGE™ Bis-Tris, les gels Bolt™ Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt™ sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Utilisez également les gels Bolt™ pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines. Les gels Bolt™ Bis-Tris sont disponibles en quatre types de gel et plusieurs formats de puits. Une mini cuve à gel Mini Gel Tank est nécessaire pour utiliser tous les gels Bolt™.
Les durées d’application des gels Bolt™ peuvent varier en fonction du type de tampon de charge utilisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Tampon d’échantillon (4X) contenant du dodécylsulfate de lithium (LDS) à pH 8,5 avec le bleu SERVA G250 et le rouge de phénol.
Conserver entre 4°C et 25°C.
Tampon Tampons de chargement des échantillons
Concentration 4X
Type de gel Bis-Tris Plus
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus
Quantité 250 ml
Gamme de produits Bolt
Type de produit Tampon d’échantillons LDS
À utiliser avec (équipement) Boulon
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.