Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Aβ42 pour humain Novex™
Description
Includes
Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, anti-IgG HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
L’ELISA d’amyloïde bêta 42 (Hu Abeta 42) humain quantifie le Hu Abeta 42 dans le milieu de culture tissulaire, l’homogénat tissulaire et le liquide céphalo-rachidien (LCR) humains.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’Hu Abeta 42 humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) en sandwich en phase solide pour l’Hu Abeta 42 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
• Une large gamme de kit ELISA chez l'humain, la souris, le singe, le boeuf et le porc pour différents types d'échantillons (tissus, lysat cellulaire, etc.)
• Test effectué en 3h maximum
• Pour toute demande, veuillez nous consdulter au 0388675323
• Amyloid [1-42] ELISA kit
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P05067 |
| Plage de dosage | 15,6-1000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | <10 pg/ml |
| Concentration | 15,6 à 1000 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Homogénats tissulaires, Liquide céphalorachidien, Surnageant |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 351 |
| Afficher plus |