Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Aβ42 pour humain Novex™
Code produit p-4926587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
192 tests
96 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10602644 96 dosages 96 tests
10561275 2 x 96 tests 192 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10602644 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur KHB3441
Includes
Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, anti-IgG HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Kit ELISA sandwich
L’ELISA d’amyloïde bêta 42 (Hu Abeta 42) humain quantifie le Hu Abeta 42 dans le milieu de culture tissulaire, l’homogénat tissulaire et le liquide céphalo-rachidien (LCR) humains.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’Hu Abeta 42 humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) en sandwich en phase solide pour l’Hu Abeta 42 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Beta amyloid is a 40-43 amino acid peptide cleaved from amyloid precursor protein by a protease, gamma-secretase. Beta Amyloid (1-40) (Amyloid beta 40 or Abeta 40) together with beta Amyloid (1-42) (Amyloid beta 42 or Abeta 42) are two major C-terminal variants of the amyloid beta protein, constituting the majority of amyloid beta proteins. Both the Amyloid beta 40 and Amyloid beta 42 alloforms are major components of the extracellular plaques found in Alzheimer's disease brain tissue.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P05067
Plage de dosage 15,6-1000 pg/ml
Sensibilité du dosage <10 pg/ml
Concentration 15,6 à 1000 pg/ml
Contenu et stockage Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability.
Conjugué Biotine
Méthode de détection Colorimétrique
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Homogénats tissulaires, Liquide céphalo-rachidien, Surnageant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Alias de gène A beta 1 42; A β 1 42; A4; AAA; AB42; Abeta; Abeta40; Abeta42; ABPP; AD1; Adap; AG; AICD-50; AICD-57; AICD-59; AID(50); AID(57); AID(59); Alpha-CTF; Alpha-secretase C-terminal fragment; Alzheimer disease amyloid A4 protein homolog; alzheimer disease amyloid protein; Amyloid; amyloid A4; Amyloid b; Amyloid beta; amyloid beta (A4) precursor protein; Amyloid beta 1 42; amyloid beta A4 protein; amyloid beta precursor protein; Amyloid intracellular domain 50; Amyloid intracellular domain 57; Amyloid intracellular domain 59; Amyloid precursor protein; Amyloid β; Amyloid-beta A4 protein; Amyloid-beta precursor protein; Amyloid-beta protein 40; Amyloid-beta protein 42; Amyloidogenic glycoprotein; APP; APP-C57; APP-C59; APP-C99; APPI; appican; Aβ 1 42; B APP42; BAPP42; beta-amyloid peptide; beta-amyloid peptide(1-40); beta-amyloid peptide(1-42); beta-amyloid precursor protein; betaApp; Beta-APP40; BetaAPP42; Beta-APP42; Beta-CTF; Beta-secretase C-terminal fragment; C31; C80; C83; C99; Cerebral vascular amyloid peptide; CTFgamma; Cvap; E030013M08Rik; Gamma-CTF(50); Gamma-CTF(57); Gamma-CTF(59); Gamma-secretase C-terminal fragment 50; Gamma-secretase C-terminal fragment 57; Gamma-secretase C-terminal fragment 59; N-APP; P3(40); P3(42); peptidase nexin-II; PN2; PN-II; PreA4; protease nexin II; protease nexin-II; S-APP-alpha; S-APP-beta; Soluble APP-alpha; Soluble APP-beta; testicular tissue protein Li 2; β APP42; βAPP42A beta 1 42; A β 1 42; A4; AAA; AB42; Abeta; Abeta40; Abeta42; ABPP; AD1; Adap; AG; AICD-50; AICD-57; AICD-59; AID(50); AID(57); AID(59); Alpha-CTF; Alpha-secretase C-terminal fragment; Alzheimer disease amyloid A4 protein homolog; alzheimer disease amyloid protein; Amyloid; amyloid A4; Amyloid b; Amyloid beta; amyloid beta (A4) precursor protein; Amyloid beta 1 42; amyloid beta A4 protein; amyloid beta precursor protein; Amyloid intracellular domain 50; Amyloid intracellular domain 57; Amyloid intracellular domain 59; Amyloid precursor protein; Amyloid β; Amyloid-beta A4 protein; Amyloid-beta precursor protein; Amyloid-beta protein 40; Amyloid-beta protein 42; Amyloidogenic glycoprotein; APP; APP-C57; APP-C59; APP-C99; APPI; appican; Aβ 1 42; B APP42; BAPP42; beta-amyloid peptide; beta-amyloid peptide(1-40); beta-amyloid peptide(1-42); beta-amyloid precursor protein; betaApp; Beta-APP40; BetaAPP42; Beta-APP42; Beta-CTF; Beta-secretase C-terminal fragment; C31; C80; C83; C99; Cerebral vascular amyloid peptide; CTFgamma; Cvap; E030013M08Rik; Gamma-CTF(50); Gamma-CTF(57); Gamma-CTF(59); Gamma-secretase C-terminal fragment 50; Gamma-secretase C-terminal fragment 57; Gamma-secretase C-terminal fragment 59; N-APP; P3(40); P3(42); peptidase nexin-II; PN2; PN-II; PreA4; protease nexin II; protease nexin-II; S-APP-alpha; S-APP-beta; Soluble APP-alpha; Soluble APP-beta; testicular tissue protein Li 2; β APP42; βAPP42; AAA; ABETA; ABPP; AD1I; CTFgamma; CVAP; PN-II; PN2; APP
Identification génétique (Entrez) 351
Symbole de gène(s) AAA,ABETA,ABPP,AD1I,CTFgamma,CVAP,PN-II,PN2,APP
Temps d’incubation 4 h
Coefficient de variation inter-dosage 4,3%
Coefficient de variation intra-dosage 3,6%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Marqueur génétique Aβ 42
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Liquide céphalorachidien, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; homogénat tissulaire, 50 μl
Conditions d’expédition Wet Ice
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h