Learn More
Invitrogen™ Novex™ AP Chemiluminescent Substrate (CDP-Star™)
Code produit 10468853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10468853 1 flacon 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10468853 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur WP20002
 Article restreint
En stock
Substrat chemiluminescent AP Novex™ (CDP-Star™)
Le substrat chimiluminescent Novex™ AP est une solution non-radioactive de CDP-Star prête à l’emploi pour l’immunodétection par chimiluminescence de la phosphatase alcaline (AP) sur les membranes de transfert et à transfert de points Western. Ce réactif offre des sensibilités de détection supérieures à celles des substrats chromogènes précipitants. De faibles niveaux de détection au picogramme près peuvent être obtenus à l’aide d’un film radiographique ou d’un équipement d’imagerie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Flacon unique étiqueté : Substrat chimiluminescent Novex™ AP (CDP-Star™). Stocker à 4°C.
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Transfert Southern, Northern et Western
Gamme de produits Novex
Quantité 1 flacon
Substrat CDP-Star™
Substrate Properties substrat chimique
Type de substrat Substrat de phosphatase alcaline (AP)
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée