Learn More
Invitrogen™ Novex™ AP Chromogenic Substrate (BCIP/ NBT)
Code produit 10781384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10781384 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10781384 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur WP20001
 Article restreint
En stock
Substrat chromogène Novex™ AP (BCIP⁄ NBT)
Le substrat chromogène Novex™ AP est un réactif à composant unique prêt à l’emploi pour l’immunodétection sensible de l’enzyme phosphatase alcaline (AP) sur les membranes de transfert et à transfert de points Western. Compatible avec les protocoles Western Brize™, cette solution prête à l’emploi de 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-1-phosphate (BCIP) et de tétrazolium bleu nitro (NBT) formera un précipité noir-violet lors de la réaction avec la phosphatase alcaline.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Flacon unique étiqueté : Substrat chromogène Novex™ AP (BCIP / NBT). Stocker à 4°C.
Méthode de détection Colorimétrique
Forme Liquide
Gamme de produits Novex
Quantité 250 ml
Substrat BCIP / NBT
Substrate Properties substrat chimique
Type de substrat Substrat de phosphatase alcaline (AP)
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
compliance-icons
Identifiant produit
  • Novex AP Chromogenic Substrate (BCIP
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid