Learn More
Invitrogen™ Novex™ AP Rabbit Chemiluminescent Detection Kit
Code produit 15160839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15160839 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15160839 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SLF1022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    145.55€ / 1 pièces
    Économisez 59.45€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Includes
Anti-anticorps de lapin conjugué à l’AP secondaire, substrat chimiluminescent CDP-Star™ et séquence activatrice, suffisants pour 10 mini-membranes traitées à l’aide du système Western iBind™
Offre une meilleure détection chimiluminescente des protéines transférées dans des membranes en nitrocellulose ou en PVDF et traitées avec un anticorps primaire spécifique aux protéines
La détection est effectuée par traitement de la membrane avec un anticorps secondaire anti-lapin conjugué à la phosphatase alcaline (AP) suivi d'un substrat CDP-Star™ chimiluminescent prêt à l'emploi de la phosphatase alcaline. Le signal spécifique aux protéines est ensuite capturé par un système d'imagerie compatible avec les chimiluminescents ou un film radiographique.
Le kit de détection chimiluminescente Novex™ AP Rabbit est compatible avec la plupart des protocoles occidentaux mais a été conçu pour être utilisé avec le système iBind™ Western.
  • Protocole simple d'utilisation
  • Haute spécificité, fond propre
  • Ultra sensible :
  • Signaux de longue durée - jusqu'à 5 jours
  • Résultats en moins de 5 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à 2-4°C.
Méthode de détection Chimiluminescence
Format Kit
À utiliser avec (application) Transfert western
Gamme de produits Novex
Espèces Lapin
Substrate CDP-Star™
Suffisant pour 10 mini-membranes
À utiliser avec (équipement) iBind™
Comprend Anticorps anti-lapin conjugué à l’AP secondaire, substrat chimiluminescent CDP-Star™ et activateur
Quantité 1 kit
Réactivité Lapin
Type d’échantillon Protéine
Conditions de stockage Conserver entre 2° et 4°C.
Type de substrat Substrat de phosphatase alcaline (AP)