Learn More
Invitrogen™ Étalon de protéines fluorescentes BenchMark™
Code produit 10377952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 μL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10377952 125 μL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10377952 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC5928
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
125 μl (25 à 50 applications) sont fournis dans un tampon de chargement composé de Tris-HCl, SDS, Glycérol et bleu de Coomassie G-250
Se compose de protéines conjuguées à des colorants fluorescents dont la taille varie d’environ 11 à 155 kDa
Les protéines standard peuvent être traitées en bandes nettes dans du SDS-PAGE et visualisées à l’aide d’un transilluminateur UV ou de systèmes de scanner laser couramment utilisés.
  • Sept bandes claires et nettes qui se traitent correctement dans les gels NuPAGE™ Bis-Tris et les gels Novex Tris-Glycine
  • Visualisation directement sous la lampe UV avec les protéines marquées avec le réactif de détection vert Lumio™
  • Estimation facile du poids moléculaire pour les protéines conjuguées par fluorescence dans le SDS-PAGE et les transferts Western
  • Prêt à l’emploi
  • Détection avec du bleu brillant Coomassie™ R-250
  • Compatibilité du gel : Gels Novex Tris-Glycine, NuPAGE Bis-Tris
Électrophorèse sur gel 1D, Électrophorèse sur gel de protéines, Coloration et imagerie de gel de protéines, Protéines, Expression, Isolement et analyse
Garantie : 90 jours
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 125 μL (25 à 50 applications) sont fournis dans un tampon de chargement composé de Tris-HCl, SDS, glycérol et bleu de Coomassie™ G-250.
Conserver à -20°C. Éviter les congélations et décongélations répétées. Stabilité garantie pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Méthode de détection Canal de 488 nm
Number of Markers 7
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 11 à 155 kDa
Compatibilité du gel Gels Novex™ Tris-Glycine, NuPAGE™ Bis-Tris
Poids moléculaire 155, 98, 63, 40, 32, 21, 11 kDa
Quantité 125 μL
Conditions d’expédition Neige carbonique
Gamme de produits BenchMark
Type de produit Échelle de protéines
Stain Type Bandes conjuguées au Alexa Fluor 488
System Type Transfert Western, SDS-PAGE