Learn More
Invitrogen™ Échelle de protéines pré-colorées BenchMark™
Code produit 11568636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11568636 2 x 250 μl 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11568636 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10748010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Deux flacons de 250 μl chacun fournis dans un tampon de chargement contenant : 50 mm de Tris-HCl (pH 6,8), 5 mm d’EDTA, 10 mm de DTT, SDS à 1 % (p/v), glycérol à 10 % (p/v)
Étalon utilisé pour surveiller l’électrophorèse ou le transfert électrophorétique du gel à la membrane dans les transferts Western
L’échelle de protéines précolorée BenchMark est composée de 10 protéines dont le poids moléculaire apparent varie entre 6 et 180 kDa ; elle est conçue pour être utilisée avec les gels Tris-Glycine.
  • Protéines liées de manière covalente à un colorant bleu pour simplifier la visualisation
  • Bande individuelle de protéines couplée à un colorant rose pour simplifier l’orientation et l’identification des protéines
  • Protéines purifiées par affinité pour fournir des bandes nettes et un fond transparent
  • Format facile à utiliser à appliquer directement sur un gel SDS-PAGE
  • Réactif suffisant pour 100 mini-gels ou 50 gels standard après un transfert Western
  • Réactif suffisant pour 50 mini-gels ou 25 gels standard pendant l’électrophorèse
  • Compatibilité du gel : Gels Novex Tris-Glycine
Électrophorèse sur gel 1D ; électrophorèse sur gel de protéines ; coloration et imagerie de gel de protéines ; protéines ; expression, isolement et analyse ; transfert Western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Deux flacons de 250 μL chacun fournis dans un tampon de chargement composé de 50 mM de Tris-HCl (pH 6,8), 5 mM d’EDTA, 10 mM de DTT, 1 % (p/v) de SDS, 10 % (p/v) de glycérol.
Conserver à -20°C. Éviter les congélations et décongélations répétées.
Méthode de détection Colorimétrique
Number of Markers 10
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 6 à 180 kDa
Compatibilité du gel Gels Novex™ Tris-Glycine
Poids moléculaire 180, 115, 82, 64, 49, 37, 26, 19, 15, 6 kDa
Quantité 2 x 250 μl
Conditions d’expédition Glace carbonique
Gamme de produits BenchMark
Type de produit Échelle de protéines
Stain Type 2 couleur : Bleu, rose
System Type Transfert Western, SDS-PAGE