Learn More
Invitrogen™ Échelle protéique BenchMark™
Code produit 11558636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11558636 2 x 250 μl 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11558636 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10747012
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Deux flacons de 250 μl chacun fournis dans un tampon de chargement contenant : 50 mm de Tris-HCl (pH 6,8), 2 mm d’EDTA, 10 mm de DTT, 2 % de SDS (p/v), glycérol à 10 % (p/v), bleu de bromophénol 0,01 % (p/v)
Étalon de poids moléculaire pour SDS-PAGE
L’échelle de protéines BenchMark est composée de 15 protéines recombinantes d’un poids moléculaire compris entre 10 et 220 kDa ; elle est utilisable avec des gels Tris-Glycine ou Tricine NuPAGE™.
  • Bandes d’orientation extra intenses de 20 et 50 kDa pour assurer une bonne identification de chaque protéine
  • Protéines purifiées par affinité pour fournir des bandes nettes et un fond transparent
  • Format prêt à l’emploi pour une application directe sur un gel SDS-PAGE
  • Détection avec le colorant Coomassie™ bleu brillant R-250, argent ou un autre colorant protéique
  • Réactif suffisant pour 100 mini-gels ou 50 gels standard utilisant le colorant Coomassie bleu brillant R-250
  • Compatibilité du gel : Gels Bolt Bis-Tris Plus, NovexTricine, NovexTris-Glycine, NuPAGE Bis-Tris, NuPAGE Tris-Acetate et SDS-PAGE
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie de gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Deux flacons de 250 μL chacun fournis dans un tampon de chargement composé de 50 mM de Tris-HCl (pH 6,8), 2 mM d’EDTA, 10 mM de DTT, 2 % (p/v) de SDS, 10 % (p/v) de glycérol, 0,01 % (p/v) de bleu de bromophénol.
Conserver à -20°C. Éviter les congélations et décongélations répétées.
Number of Markers 15
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 10 à 220 kDa
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE
Poids moléculaire 220, 160, 120, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 kDa
Quantité 2 x 250 μl
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Gamme de produits BenchMark
Type de produit Échelle de protéines
Stain Type Non coloré
System Type Transfert Western, SDS-PAGE