Learn More
Invitrogen™ Blotting Roller
Code produit 10505003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10505003 1 unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10505003 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC2100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Un rouleau de transfert
Compatible avec les gels E-PAGE™, les mini gels Novex et les gels NuPAGE™
Conçu pour éliminer facilement et efficacement les bulles lors de l’assemblage de superpositions gel / membrane pour le transfert des gels E-PAGE™ et des mini-gels tels que les gels Tris-Glycine NuPAGE™ et Novex™. Le rouleau a une largeur de 8,6 cm et se compose d’un rouleau Delrin fixé à une poignée en acier inoxydable.
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Un rouleau de transfert.
À utiliser avec (application) Transfert Western
Gel Compatibility Gel E-PAGE™, gel mini Novex™, gel NuPAGE™
Gamme de produits Novex
Type Rouleau de transfert
Quantité 1 unité