Learn More
Invitrogen™ Antioxydant Bolt™
Code produit 15115204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 ml
Conditionnement:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15115204 15 ml 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15115204 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BT0005
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Une mini cuve à gel Bolt™ est nécessaire pour l’utilisation de tous les gels Bolt.
Réactif exclusif qui conserve les protéines à l’état réduit pendant l’électrophorèse sur gel protéique.
L’antioxydant Bolt migre avec les protéines réduites pour conserver l’état réduit et empêcher la ré-oxydation des amino-acides sensibles, comme la méthionine et le tryptophane. L’antioxydant Bolt doit être utilisé avec des échantillons réduits à l’aide de l’agent de réduction des échantillons Bolt ou d’autres agents de réduction.
  • Optimisé pour un pH neutre des gels Bolt Bis-Tris Plus et non compatible avec d’autres chimies de gel
  • Peut également être utilisé avec le tampon de transfert par boulon pour améliorer le transfert de protéines réduites aux membranes lors de l’utilisation du module Mini Blot
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Antioxydant
Tampon Antioxydant
Contenu et stockage Conserver à 4°C.
Forme Liquide
Gel Compatibility Gel Bolt™ Bis-Tris Plus
Gamme de produits Bolt
Quantité 15 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 15ML BOLT ANTIOXIDANT
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide