Learn More
Invitrogen™ Gel Runner Tank
Code produit 13233089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 unit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13233089 1 unit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13233089 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B4478641
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour le réservoir à gel Mini
Le couvercle de réservoir à boulon s’adapte au sommet du Gel Runner Tank. Les pinces de cassette (droite et gauche) verrouillent et scellent les cassettes de gel dans le Gel Runner Tank et l’orientation est déterminée en faisant face à l’avant du réservoir de gel. La base du réservoir à boulon maintient le Gel Runner Tank. Le réservoir de rechange Gel Runner ne comprend pas de couvercle, de base ou de étriers de cassette.
Le réservoir de gel mini Bolt est compatible avec les gels Bolt Bis-Tris Plus et peut contenir jusqu’à deux gels par migration. La conception unique de la cuve permet le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les conditions optimisées utilisant une tension constante permettent réaliser un cycle avec les gels Bolt Bis-Tris Plus en 35 minutes environ. Les temps de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les types d’alimentation utilisés.
Gels Bolt Bis-Tris Plus
  • Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont des gels de polyacrymalide prémoulés conçus pour une séparation optimale de protéines de petite à moyenne taille dans des conditions dénaturantes
  • Semblables aux gels NuPAGE™ Bis-Tris, les gels Bolt Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques
  • Les gels Bolt sont idéaux pour le transfert et l’analyse Western, et toute autre technique où l’intégrité des protéines est cruciale ; utilisez également les gels Bolt pour obtenir des résultats optimaux afin de répondre aux besoins quotidiens de séparation de protéines
  • Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont disponibles en quatre types de gel et plusieurs formats de puits.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Réservoir de traitement
À utiliser avec (équipement) Système Bolt™
Gel Compatibility Gels Bolt™ Bis-Tris Plus
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits Bolt
Type Réservoir Gel Runner
Quantité 1 unit