Learn More
Invitrogen™ Tampon de transfert Bolt™ (20X)
Code produit 17891041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
1 l
Conditionnement:
125mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17891041 1 l 1L
15135204 125 ml 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17891041 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BT00061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00€
    262.65€ / 1L
    Économisez 26.35€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kræver
Une mini cuve à gel Bolt™ est nécessaire pour l’utilisation de tous les gels Bolt.
Optimisé pour le transfert de protéines des gels Bolt Bis-Tris Plus vers les membranes pour le transfert Western
  • Lorsque le tampon de transfert Bolt est associé à 10 % de méthanol, il peut être utilisé avec le mini-module de transfert Bolt pour réaliser un transfert humide
  • Il peut également être utilisé avec l’antioxydant Bolt pour optimiser le transfert des protéines réduites vers les membranes
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Contenu et stockage Conserver entre 4 et 25°C.
Tampon Tampons de transfert
Concentration 20 X
Volume (métrique) 1 litre
Forme Liquide
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus
Quantité 1 l
Gamme de produits Bolt
Type de produit Tampon de transfert Western
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.