Learn More
Invitrogen™ ELISA Buffer Kit
Code produit 10170523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 plaques
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10170523 10 plaques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10170523 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur CNB0011
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Tampon de revêtement A (100 ml) : 1 flacon, tampon de revêtement B (100 ml) : 1 flacon, tampon de dosage (5x) (200 ml) : 1 flacon, tampon de lavage (25x) (100 ml) : 3 flacons, chromogène stabilisé (25 ml) : 4 flacons, solution d’arrêt (100 ml) : 1 flacon.
Concentré
Le kit de tampons pour paires d’anticorps doit être utilisé avec les paires d’anticorps Invitrogen. Le kit contient suffisamment de matériaux pour dix plaques ELISA.
Créez votre propre immunodosage, analyse cellulaire, immunodosages
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 plaques
Forme Concentrat
À utiliser avec (application) ELISA
Contenu et stockage Tampon de revêtement A (100 ml) : 1 flacon
Tampon de revêtement B (100 ml) : 1 flacon
Tampon de dosage (5x) (200 ml) : 1 flacon
Tampon de lavage (25x) (100 ml) : 3 flacons
Chromogène stabilisé (25 ml) : 4 flacons
Solution d’arrêt (100 ml) : 1 flacon. À stocker entre 2° et 8°C.
Conditions d’expédition Glace humide