Learn More
Invitrogen™ Kit de coloration bleue colloïdale
Code produit 10593043
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
0.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10593043 1 kit 0.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10593043 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC6025
Includes
Le kit de coloration bleu colloïdal est fourni avec un dispositif de coloration A et un dispositif de coloration B suffisants pour colorer 25 mini-gels
Une sensibilité cinq fois supérieure à celle du Coomassie™ R-250— qui permet de détecter une quantité de BSA aussi infime que 10 ng
Le kit de coloration bleu colloïdal permet la détection de niveaux de l’ordre du nanogramme de protéines avec un minimum d’efforts et la décoloration ne nécessite que de l’eau. Le colorant bleu colloïdal utilise la chimie colloïdale qui réduit le colorant libre en solution et améliore le rapport de liaison protéine-colorant. Les échantillons sont intensément colorés et visibles en 3 heures, la coloration de fond est pratiquement éliminée par décoloration pendant la nuit avec de l’eau.
  • Réactifs faciles à utiliser compatibles avec la spectrométrie de masse
  • De grands résultats de densitométrie
Électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le kit de coloration bleue colloïdale est fourni avec un dispositif de coloration A et un dispositif de coloration B suffisants pour colorer 25 mini-gels. Conserver le kit à température ambiante. Le kit est garanti pendant 6 mois lorsqu’il est correctement stocké, sauf indication contraire dans la documentation du produit.
Emplacement de détection Détection sur gel
Méthode de détection Colorimétrique
Marqueur ou colorant Coomassie
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Température ambiante
Molécule cible Protéine
Type de produit Kit de coloration sur gel de protéines