Learn More
Invitrogen™ Cytokine 29-Plex Monkey Panel
Code produit 13325464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
13325464 96 dosages
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13325464 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LPC0005M
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Microbilles de capture revêtues d’anticorps prémélangés ; Étalon ; Anticorps de détecteur prémélangé ; Diluants ; Concentrat SAV ; Tampons ; Solution de lavage ; Plaque magnétique ; Plaque de filtration ; Protocole complet et feuille de données techniques spécifiques au lot
Spécialement conçu pour quantifier les cytokines de singe, les chimiokines et les facteurs de croissance dans les échantillons de sérum, de plasma et de surnageant de culture tissulaire
En mesurant simultanément 29 analytes, le panneau de dosage fournit plus de données à partir de chaque échantillon, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent. Ce dosage peut être effectué seul ou en combinaison avec d’autres kits monoplex Luminex sélectionnés de Life Technologies. Systèmes MAGPIX™. Convient à une utilisation avec les systèmes Luminex 100™ / 200 et FLEXMAP 3D™.
Le panneau magnétique 29-Plex de cytokine de singe pour la plateforme Luminex fournit des réactifs pour la quantification précise, reproductible et sensible des protéines de singe, notamment :
Cytokines : IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12, IL-15, IL-17, G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IP-10, TNF-α
Chimiokines : Éotaxine, IL-8, MCP-1, MDC, MIF, MIG, MIP-1α, MIP-1β, I-TAC, RANTES
Facteurs de croissance : EGF, FGF-basic, HGF, VEGF
Technologie Luminex xMAP™ : outil d’analyse efficace et éprouvé
Le panneau 29-Plex magnétique de cytokine de singe est basé sur la technologie xMAP. L’utilisation d’une technologie basée sur des microbilles de suspension permet le multiplexage des capacités de dosages Luminex. Les microsphères magnétiques sont colorées en interne avec des fluorophores rouges et infrarouges d’intensités différentes. Chaque microbille est dotée d’un numéro unique, ou d’une région de microbille, permettant la différenciation d’une microbille à une autre. Les microbilles covalentes liées à différents anticorps peuvent être mélangées dans le même dosage, en utilisant un format de microplaque à 96 puits. À la fin de l’immunodosage sandwich, les microbilles peuvent être lues à l’aide des systèmes de détection Luminex 200 ou LEXMAP 3D™, des instruments basés sur la cytométrie en flux, deux lasers, le traitement numérique du signal en temps réel, le logiciel xPONENT™ pour distinguer la couleur des microbilles (analyte) et l’intensité de fluorescence du signal de dosage (PE).
Système MAGPIX™ : apporte la puissance du multiplex à chaque laboratoire
Le système peut également être utilisé pour l’analyse des échantillons. Cet instrument utilise la technologie xMAP et est construit sur des diodes électroluminescentes (LED) pour l’excitation, une caméra CCD pour la détection de microbilles et d’analytes et des processeurs de signaux numériques haute vitesse. Le système MAGPIX est plus compact et plus robuste, offrant un outil de multiplexage à base de microbilles magnétiques très économique. La configuration simple et originale permet aux chercheurs d’effectuer rapidement des dosages individuels ou multiplex allant jusqu’à 50 cibles dans des échantillons biologiques uniques. Le système MAGPIX est facile à utiliser, idéal aussi bien pour les utilisateurs nouveaux et expérimentés.
Les microbilles magnétiques vous permettent de faire plus avec votre temps
Les dosages à base de microbilles magnétiques utilisent la microsphère magnétique Luminex MagPlex. Tous les autres composants de dosage sont identiques aux dosages de microbilles en polystyrène Luminex équivalents, offrant des performances de qualité et de cohérence identiques. La technologie MagPlex tire parti des propriétés magnétiques pour simplifier les étapes de lavage des dosages et optimiser l’uniformité des résultats. Les dosages à base de microbilles magnétiques permettent également l’automatisation, réduisent le temps de manipulation et augmentent le débit et la précision. Les protocoles faciles à utiliser donnent des résultats en 3 heures et demie. Les dosages sont compatibles avec les stations de lavage magnétiques et sous vide et fonctionnent correctement avec le système MAGPIX ainsi qu’avec d’autres plateformes Luminex xMAP.
Plus de validation pour la fiabilité de vos résultats
Le panneau 29-Plex magnétique de cytokine de singe a été validé en utilisant les mêmes critères rigoureux qui distinguent les dosages Luminex des autres dosages disponibles sur le marché. Avec plus de 20 ans d’expérience, nos anticorps entièrement qualifiés contribuent à garantir la spécificité et la sensibilité de nos dosages. Chaque kit est fourni avec une notice de produit qui décrit les spécifications de chaque marqueur dans le dosage.
  • Performances supérieures : analyse quantitative précise, reproductible et sensible de plusieurs protéines
  • Haute qualité : les anticorps entièrement qualifiés permettent une excellente spécificité et une excellente sensibilité
  • Protocoles rapides et faciles : effectuez votre dosage multiplex et analysez vos données généralement en moins d’une journée
Analyse cellulaire, immunoessais, immunoessai prêt à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panneau multiplex
Quantité 96 dosages
Espèces Primate non humain
Combinability Combinable
Méthode de détection Fluorescent
Conjugué R-PE
Type de microbilles Reportez-vous à la documentation du produit
Sensibilité du dosage Reportez-vous à la documentation du produit
Plage de dosage Reportez-vous à la documentation du produit
Format Panneau préconfiguré
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
Gamme de produits Novex
Protéine Cytokine
Sous-type de protéine Cytokines & récepteurs
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire (SCC)
Contenu et stockage Contient des microbilles de capture prémélangées revêtues d’anticorps, un étalon, un anticorps de détection prémélangé, des diluants, du concentrat SAV, des tampons, une solution de lavage, une plaque à fond plat, un protocole complet et une fiche technique spécifique au lot. Conserver entre 2 et 8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Research Area Immunology, Cytokines