Learn More
Invitrogen™ Kit de couplage d’anticorps Dynabeads™
Code produit 10770459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10770459 60 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10770459 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 14311D
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
60 mg d’époxy Dynabeads M-270 et tampons requis pour le couplage covalent. Microbilles d’époxy Dynabeads M-270 fournies sous forme lyophilisée. Plusieurs tampons de différents volumes sont fournis.
Requires
Anticorps
Permet de coupler facilement un anticorps de votre choix à la surface de microbilles superparamagnétiques uniformes de 2,8 μm d’époxy Dynabeads M-270
Suite à l’immobilisation de votre anticorps, utilisez les billes pour des expériences comme les immunodosages, l’immunoprécipitation (IP), la co-immunoprécipitation (co-IP) de complexes protéiques, la co-immunoprécipitation de complexes d’acides protéo-nucléiques et bien d’autres applications en aval. Les billes en époxy Dynabeads de ce kit ne contiennent pas le détergent Tween. C’est pourquoi elles conviennent parfaitement à une analyse de spectrométrie de masse. Outre Dynabeads, le kit fournit tous les tampons requis pour les étapes de couplage et de lavage.
  • Tampons optimisés, avec revêtement époxy Dynabeads, inclus dans le kit
  • Protocole facile à utiliser avec des temps de manipulation minimum
  • Le couplage de l’anticorps covalent avec les billes Dynabeads évite la co-élution de l’anticorps avec les protéines cibles
  • Produit final : Anticorps (ou autre ligand protéique) couplés à Dynabeads
  • Type d’échantillon : Protéines intactes
Couplage simple et efficace
  • Les anticorps sont couplés de manière covalente aux microbilles d’époxy Dynabeads M-270, minimisant le risque de contamination de l’éluat final par des anticorps liés.
  • Les microbilles d’époxy Dynabeads M-270 présentent une liaison de fond très faible et ne nécessitent pas de blocage avant utilisation
  • D’autres protéines, comme les lectines et les enzymes, peuvent également faire l’objet d’un couplage avec les mêmes billes, tampons et protocole, selon la stabilité et la fonctionnalité de la protéine / du ligand utilisé(e).
Manipulation aisée grâce à la séparation basée sur des billes magnétiques
  • Les protéines et les complexes protéiques capturés sont facilement séparés, nettoyées et élués à l’aide de l’aimant DynaMag et des propriétés de séparation magnétique des billes Dynabeads.
  • Les tampons fournis sont optimisés pour assurer des résultats uniformes et fiables. Le kit comprend cinq tampons de liaison, de nettoyage et d’élution en plus des microbilles d’époxy Dynabeads M-270.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Immunoprécipitation, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description For immoblization of antibodies to magnetic beads
Matériau Polystyrène
Contenu et stockage 60 mg de microbilles d’époxy Dynabeads M-270 et tampons requis pour le couplage covalent. Microbilles d’époxy Dynabeads™ M-270 fournies sous forme lyophilisée. Plusieurs tampons de différents volumes sont fournis.
Diamètre (métrique) 2,8 μm
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Sample Purification Systems, DynaMag™ Magnets
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’échantillon Protéines intactes (anticorps, anticorps purifiés, peptides, enzymes fonctionnelles)
Fonctionnalité de surface Époxy
Quantité 60 mg
À utiliser avec (application) Immunoprécipitation
Type Kit de couplage d’anticorps
Type de produit final Anticorps (ou autre ligand protéique) couplé aux Dynabeads
Format Lyophilisation
Couleur Brown
Certifications/Conformité ISO9001 and ISO13485
État réglementaire RUO
Uniformité Monosized 2.8 μm (CV <5%)