Learn More
Invitrogen™ Protéine A pour immunoprécipitation Dynabeads™
Code produit 10334693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10334693 1 ml 1 pièce
10746713 5 ml 1 pièce
10348814 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10334693 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10001D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    207.65€ / 1mL
    Économisez 37.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Microbilles uniformes et superparamagnétiques de 2,8 μm avec protéines A recombinantes (environ 45 kDa) couplées par covalence à la surface
La protéine A Dynabeads constitue une alternative à la Sepharose™ ou aux billes d’agarose pour l’immunoprécipitation (IP).
  • Procédure simple et brève d’environ 30 minutes
  • Réduisent considérablement le fond dû aux liaisons non spécifiques
  • Pas de colonnes, ni de centrifugation ni autre pré-traitement chronophage de vos échantillons
  • La séparation non agressive préserve la conformation des protéines natives et les complexes protéiques de grande dimension
  • La séparation à base de microbilles magnétiques est rapide et facile à réaliser
  • Une séparation en douceur entraîne un minimum de contrainte physique pour les protéines
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Purification d’anticorps, détection de biomarqueurs, chIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), immunoprécipitation, isolement des organites, affichage du phage, purification des protéines et des peptides, isolement et analyse des complexes protéiques, extraction de complexes protéiques, préparation d’échantillons de protéines et purification des protéines, interactions protéiques-protéines, protéines, expression, isolement et analyse, RNAi, recherche sur l’épigénétique et ARN non codant
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Sepharose™ est une marque commerciale de GE Healthcare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 30 mg/mL
Description Recombinant Protein A covalently bound to Dynabeads
Matériau Polystyrène
Contenu et stockage Contenu : 1 ml de protéine A Dynabeads™
Conservation : 2°C à 8°C.
Diamètre (métrique) 2,8 μm
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Conditions d’expédition Température ambiante
Fonctionnalité de surface Protein A
Gamme de produits Dynabeads
Quantité 1 ml
À utiliser avec (application) Immunoprécipitation
Cible Antibodies
Type Microbilles superparamagnétiques de protéine A
Type de ligand Protéine A
Suffisant pour 20 Tests
Format Microbilles en suspension
Pureté ou qualité For Research Use Only
Certifications/Conformité ISO9001 and ISO13485
Uniformité Monosized 2.8 mm (CV <5%)
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Nom du produit
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.