Learn More
Invitrogen™ Protéine G pour immunoprécipitation Dynabeads™
Code produit 10446293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10446293 1 ml 1 pièce
10765583 5 ml 5mL
10607605 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10446293 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10003D
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Microbilles uniformes et superparamagnétiques de 2,8 μm avec protéines G recombinantes (environ 17 kDa) couplées par covalence à la surface
La protéine G Dynabeads représente une meilleure solution que les billes de sepharose™ ou d’agarose pour l’immunoprécipitation (IP).
  • Procédure simple et rapide d’environ 30 minutes
  • Réduit considérablement le bruit de fond dû aux liaisons non spécifiques
  • Pas de colonnes, ni de centrifugation ni autre pré-traitement chronophage de vos échantillons
  • Cette technologie de séparation douce préserve la conformation des protéines natives et des complexes protéiques de grande dimension
  • La séparation à base de billes magnétiques est rapide et facile à réaliser
  • Une séparation en douceur entraîne un minimum de contrainte physique pour les protéines
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Purification d’anticorps, détection de biomarqueurs, chIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), immunoprécipitation, isolement des organites, affichage du phage, purification des protéines et des peptides, isolement et analyse des complexes protéiques, extraction de complexes protéiques, préparation d’échantillons de protéines et purification des protéines, interactions protéiques-protéines, protéines, expression, isolement et analyse, RNAi, recherche sur l’épigénétique et ARN non codant
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 30 mg/mL
Description Recombinant Protein G covalently bound to Dynabeads
Matériau Polystyrène
Contenu et stockage Contenu : 1 ml de protéine G Dynabeads™
Conservation : 2°C à 8°C.
Diamètre (métrique) 2,8 μm
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Conditions d’expédition Température ambiante
Fonctionnalité de surface Protein G
Gamme de produits Dynabeads
Quantité 1 ml
À utiliser avec (application) Immunoprécipitation
Cible Antibodies
Type Microbilles superparamagnétiques de protéine G
Type de ligand Protéine G
Suffisant pour 20 Tests
Format Microbilles en suspension
Pureté ou qualité For Research Use Only
Certifications/Conformité ISO9001 and ISO13485
Uniformité Monosized 2.8 mm (CV <5%)