Learn More
Invitrogen™ EKMax™ Enterokinase
Description
Includes
EKMax Enterokinase est fourni avec tampon 10X.
- Reconnaît la séquence Asp-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys et clive la liaison peptidique après le résidu de lysine
- L’enzyme peut être utilisée pour cliver n’importe quelle protéine de fusion qui porte cette séquence de peptides
- Convient bien à l’élimination des marqueurs de fusion des protéines recombinantes
- Définition de l’unité : Une unité d’enzyme EKMax est nécessaire pour digérer 20 μg de protéine de fusion thiorédoxine-CAT jusqu’à 90 % d’achèvement en 16 heures à 37°C ; une unité EKMax équivaut à ∽190 unités d’activation du trypsinogène
Purification de protéines marquées à la GST, purification de protéines marquées à l’histidine, purification de protéines et de peptides, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Type de produit | Entérokinase |
| Contenu et stockage | 250 ou 1 000 unités d’EKMax™ sont fournies avec un tampon 10X. Conserver à -20°C. Stabilité garantie pendant 6 mois lorsque le produit est correctement conservé. |
| Espèces | Bovine |
| Quantité | 250 unités |
| Gamme de produits | EKMax |