Learn More
Invitrogen™ Empty Gel Cassette Combs, mini, 1.0 mm, 10 well
Code produit 10319042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25⁄pkg
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10319042 25⁄pkg 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10319042 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NC3010
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Compatible avec les cassettes de gel vides de taille mini de la même épaisseur (NC2010, 1,0 mm; NC2015, 1,5 mm)
Ces peignes, destinés au coulage de types de gels spéciaux, sont en deux épaisseurs (1,0 mm et 1,5 mm) et sept formats de nombre de puits (1 puits, 2 puits, 5 puits, 10 puits, 12 puits, 15 puits et puits 2D).
Coulage de gel, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Comprend des peignes de 1,0 mm x 10 puits (25⁄paquet).
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel
À utiliser avec (équipement) Universel
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits Novex
Type Peigne pour cassettes de gel vides à 10 puits
Quantité 25⁄pkg
Conditions d’expédition Température ambiante
Épaisseur (métrique) 1,0 mm