Learn More
Invitrogen™ Cassettes de gel vides, mini, 1,5 mm
Code produit 11559156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25⁄pkg
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11559156 25⁄pkg 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11559156 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NC2015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    162.65€ / 25 pièces
    Économisez 31.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Cassettes en plastique préalablement étanchéifiées avec fente préscellée par du ruban adhésif
  • Étanchéifiées sur trois côtés afin d’empêcher toute fuite
  • Matériau : plastique
  • Dimensions du gel : Mini (8 x 8 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient un paquet (25/paquet) de cassettes de gel en plastique vides, jetables (1,5 mm). Conserver à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) Universel
Dimensions de gel Mini (8 cm x 8 cm)
Gamme de produits Novex
Type Cassette de gel vide
Quantité 25⁄pkg